ContactUsLinkComponent
Kühlbox, thermoelektrisch, Inhalt: 36 l, Außen-BxHxT: 490x430x370 mm, Isolierung: Vollschaumisolierung aus PU-Schaum, Kühlung: bis 1 8C unter Umgebungstemperatur, Erwärmung: bis 65C, mit Tragebügel, mit Anschluss für 12V-Zigaretten-Anzünder, FCKW-f 1 * 1 Pack.
Catalog # 216-6995
Supplier:  CAMPING GAZ
Kühlbox, thermoelektrisch, Inhalt: 36 l, Außen-BxHxT: 490x430x370 mm, Isolierung: Vollschaumisolierung aus PU-Schaum, Kühlung: bis 1 8C unter Umgebungstemperatur, Erwärmung: bis 65C, mit Tragebügel, mit Anschluss für 12V-Zigaretten-Anzünder, FCKW-f 1 * 1 Pack.
Catalog # 216-6995
Supplier:  CAMPING GAZ
Frequently Bought Together