Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 625 ml, Höhe: 114 mm, Dmr unten: 90 mm, Deckel-Dmr: 96 mm, mit rotem Schraubdec kel, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 9 ST
Catalog # 216-3447
Supplier: DUERMANN
Frequently Bought Together