Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 75 ml, Höhe: 65 mm, Dmr unten: 42 mm, Deckel-Dmr: 45 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 25 ST
Catalog # 216-2965
Supplier: DUERMANN
Frequently Bought Together