Aufbewahrungsbox für Cryoröhrchen, Material: Polycarbonat, für Röhrchen mit Inhalt: 5 ml, Anzahl Stellplätze: 81, Farbe: blau, tempe raturbeständig von -190C bis 121C, sterilisierbar, stapelbar, mit transparentem Deckel 1 * 1 ST
Catalog # 212-9315
Supplier: Simport Scientific
Frequently Bought Together