ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, P1-C25P, Arbeitstemp.-Bereich: -28 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 130/100/150 mm, Badinhalt: 4 ,5 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 300/200/70 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5107
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, P1-C25P, Arbeitstemp.-Bereich: -28 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 130/100/150 mm, Badinhalt: 4 ,5 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 300/200/70 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5107
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together