ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W18P, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhal t: 15 - 19 l, Badöffnung/Tiefe: 300/340// 150 mm, Außen B/T/H: 310/510/340 mm 1 * 1 ST
  461-1765
 :  HAAKE
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W18P, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhal t: 15 - 19 l, Badöffnung/Tiefe: 300/340// 150 mm, Außen B/T/H: 310/510/340 mm 1 * 1 ST
  461-1765
 :  HAAKE
Frequently Bought Together