Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillin 97+%
Vanillin 97+%
Bottle
  APOSOR52392-100G
New Product
Vanillin 97+%
  APOSOR52392-100G
New Product
 :  121-33-5
Vanillin 97+%
Bottle
 :  121-33-5
24,60 €
1 * 100 g
 :  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  •  :121-33-5
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00006942
  •  :152.15 g/mol
  •  :170 °C/15mmHg
  •  :81…83 °C
  •  :1.056 g/cm³ (25 °C)
  •  :153 °C
  •  :Ambient
  •  :204-465-2
Documents
  • Pack type:
    Bottle