ContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Supplier:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Supplier:  VARIAN
Specifications
  • Catalog No:
  • 551-0323
  • 549-0833
  • 549-0821
  • 551-0309
  • 549-0797
  • 549-0867
  • VARI7550702C
  • VARI7550704C
  • VARI75507050
  • 549-0834
  • 549-0871
  • 551-0347
  • VARI12113013
  • 551-0376
  • 551-0431
  • 549-0857
  • 549-0862
  • VARI14113039
  • 549-0852
  • 549-0847
  • VARI7550701C
  • 549-0842
  • 549-0791
  • 551-0383
  • Carbon load:
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g