ContactUsLinkComponent
Centrifugal filters, Amicon® Ultra-0,5 ml
Centrifugal filters, Amicon® Ultra-0,5 ml
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Centrifugal filters, Amicon® Ultra-0,5 ml
Supplier:  Merck
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFUFC510024
  • MILFUFC505024
  • MILFUFC510096
  • MILFUFC503024
  • MILFUFC501008
  • MILFUFC5003BK
  • MILFUFC505008
  • MILFUFC500308
  • MILFUFC501024
  • MILFUFC5010BK
  • MILFUFC503096
  • MILFUFC505096
  • MILFUFC503008
  • MILFUFC5050BK
  • MILFUFC510008
  • MILFUFC500396
  • MILFUFC500324
  • MILFUFC5030BK
  • MILFUFC501096
  • MILFUFC5100BK
  • Filtration area:
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • Max. RCF:
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • 15000 ×g
  • Dead volume:
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • <1 µl
  • Ø×H:
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • 10,8×49,9 mm
  • Sample volume:
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl
  • max. 500 µl