Full grain pig leather gloves, Espuna PIG
Catalog # FELD00179
Supplier: FELDTMANN HELMUT
Specifications
- Glove size:10
- Ambidextrous / hand-specific:Hand-specific
- Disposable / reusable:Reusable
- Colour:Yellow
- Length:250 mm
- Thickness:1,5 mm
- EN norm:EN 388 (3112)
- Cuff length:7 cm
- Pk:1 PAIR
Specifications
About this item
Aus Schweinsvollleder, Handinnenfläche ungestückelt; Handrücken aus kräftigem Baumwoll-Köper. Für feine Arbeiten im Trockenem, am Bau und in der Industrie.
- Mit Leinenstulpe und Pulsschutz, gefüttert Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Stets gleichbleibende Qualität durch ständig kontrollierte Fertigung
Gesamtlänge: 250 mm Stulpenlänge: 70 mm
Lederstärke: 1,5 mm
Gewicht: 141 g
EN 388 3112
Certifications: EN 388 (3112)