Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
Glass bottle for solids, 100 mg
  ACCUA026
2,4,6-Trichlorophenol
  ACCUA026
 :  88-06-2
2,4,6-Trichlorophenol
Glass bottle for solids, 100 mg
 :  88-06-2
1 * 100 mg
  •  :88-06-2
  •  :C₆H₃Cl₃O
  •  :MFCD00002172
  •  :197.45 g/mol
  •  :12,09773
  •  :244.5 °C (1013 hPa)
  •  :∼66 °C
  •  :1.675 g/cm³ (25 °C)
  •  :99 °C
  •  :Ambient
  •  :201-795-9
  •  :2020
  •  :6.1,III
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 mg