Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Slovenia
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Sodium chloride
Sodium chloride, Supelco®
Sodium chloride, Supelco®
Sodium chloride, Supelco®
SIALZ123595-1EA
:
Merck
:
Sodium chloride, Supelco®
SIALZ123595-1EA
:
Merck
:
Pk:
1
Seq:
0001
:
:
58.44 g/mol
:
14,08599
:
1413 °C (1013 hPa)
:
801 °C
:
2.16 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-598-3
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477