ContactUsLinkComponent
Tributylallyltin
  MOLE33299273-5G
 :  Molekula
 :  
Tributylallyltin
  MOLE33299273-5G
 :  Molekula
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173
 :
 :331.13 g/mol
 :88 °C (1013 hPa)
 :1.073 g/cm³ (25 °C)
 :246-494-3
 :2788
 :6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
 :24850-33-7
 :C₁₅H₃₂Sn
 :MFCD00010346