ContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid 6 mol/l (6 N)
  44921.K2
 :  
Hydrochloric acid 6 mol/l (6 N)
  44921.K2
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :1.06 g/cm³ (20 °C)
 :231-595-7
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS05
 :GHS07
 :Ambient
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324