Copper ≥99.996% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
42350.22
:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
:
:63.55 g/mol
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8.94 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-159-6
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965