ContactUsLinkComponent
Syringe filters, GD/XP™, Whatman™
undefined
Syringe filters, GD/XP™, Whatman™
  • Catalog No:
  • 516-5124
  • 514-8069
  • 514-8068
  • 516-1319
  • 514-8066
  • 514-8065
  • 514-0293
  • 516-5115
  • 516-5117
  • Dimensions:
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • 20,8×30,0 mm
  • Max. operating pressure:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • Weight:
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
  • 3 g
Frequently Bought Together