ContactUsLinkComponent
Cation exchange HPLC columns, HC-75
Cation exchange HPLC columns, HC-75
  • Catalog No:
  • 554-1500
  • 554-1234
  • 554-1233
  • 554-0299
  • 554-0235
  • 554-0240
  • 554-2205
  • 554-0239
  • HAMI79919
  • 554-0256
  • 554-1303
  • 554-2294
  • HAMI79917
  • Max. pressure:
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • 400 psi
  • Temperature limit:
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • 25 - 90 °C
  • USP code:
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
  • L34
Frequently Bought Together