Digital Solutions
Applications
Support
About
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid
Hydrochloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
Hydrochloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
85849.290
:
VWR Chemicals
:
Hydrochloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
85849.290
:
VWR Chemicals
:
Pack type:
Plastic bottle
Pk:
1 L
Seq:
5037
:
:
1 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-595-7
:
8,III
:
36.46 g/mol
:
1789
:
7647-01-0
:
HCl
:
MFCD00011324