Digital Solutions
Applications
Support
About
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Rhodamine 110
Rhodamine 110 ≥95%
Rhodamine 110 ≥95%
AATB86
:
AAT BIOQUEST
:
Rhodamine 110 ≥95%
AATB86
:
AAT BIOQUEST
:
Pack type:
Plastic bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
366.801 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
13558-31-1
:
C₂₀H₁₅ClN₂O₃
:
MFCD00042009