Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc
1
  SIALBCR327-1EA
 :   Merck
Zinc
  SIALBCR327-1EA
 :  Merck
 :  7440-66-6
Zinc
1
 :  7440-66-6
375,00 €
1 * 1 items
  •  :7440-66-6
  •  :Zn
  •  :MFCD00011291
  •  :65.39 g/mol
  •  :12,10255
  •  :908 °C (1013 hPa)
  •  :420 °C
  •  :7.14 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-175-3
  • Pk:
    1