Molybdic acid ≥85% for synthesis
91302.180
:
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:100 g
- Seq:3401
- Assay:Min 85%
:
:13,06262
:∼300 °C (1013 hPa)
:300 °C
:3.1 g/cm³ (20 °C)
:161.95 g/mol
:Refrigerator
:231-970-5
:7782-91-4
:H₂MoO₄
:MFCD00036287