ContactUsLinkComponent
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,45 µm, Whatman™
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,45 µm, Whatman™
New Product
Certificates
undefined
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,45 µm, Whatman™
New Product
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 514-2154
  • 514-2152
  • 514-2153
  • 514-0099
  • 514-0944
  • 514-3342
  • 514-2155
  • 514-3352
  • 514-3302
  • 514-3384
  • 516-1144
  • 514-2151
  • 514-0763
  • 514-3393
  • 514-0543
  • 514-1448
  • Type:
  • ME 25
  • ME 25
  • ME 25
  • ME 25
  • ME 25, low C
  • ME 25, white/black grid 3,1 mm
  • ME 25
  • ME 25, white/black grid 3,1 mm
  • ME 25, white/black grid 5 mm
  • ME 25, black/white grid 3,1 mm
  • WME, white/black grid 3,1 mm
  • ME 25
  • ME 25
  • ME 25, green/black grid 3,1 mm
  • WME, white/black grid 3,1 mm, autoclave pack, sterile
  • ME, grid, 130-160 µm thickness, individual sterile pack (S-Pack)
  • Pore size:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Thickness:
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 140 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 140 µm
  • 152 µm
  • Water flow rate:
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • -
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • -
  • >65 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • Airflow rate:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Max. temperature:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 74 °C
  • Weight:
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4 mg/cm²