ContactUsLinkComponent
Flexelene™ Flexible Polyethylene Tubing
undefined
Flexelene™ Flexible Polyethylene Tubing
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 29 bar (420 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 22,1 bar (320 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • Max. temperature:
  • 76 °C (170 °F)
  • 76 °C (170 °F)
  • 76 °C (170 °F)
  • 76 °C (170 °F)
  • 76 °C (170 °F)
  • 76 °C (170 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61
  • FDA;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61
  • FDA;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61
  • FDA;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 29 bar (420 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 22,1 bar (320 psi)
  • 31 bar (450 psi)
Frequently Bought Together