ContactUsLinkComponent
Dow Corning® Pharma-65 Transfer Tubing
undefined
Dow Corning® Pharma-65 Transfer Tubing
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,8 bar (11 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • Max. temperature:
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Regulatory approvals:
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 0,8 bar (11 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 1 bar (15 psi)
Frequently Bought Together