ContactUsLinkComponent
Plus C8 columns, ZORBAX® Eclipse
Plus C8 columns, ZORBAX® Eclipse
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
Plus C8 columns, ZORBAX® Eclipse
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL959746-906
  • HEWL959961-306
  • Description:
  • C8
  • C8
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Double
  • Double
  • pH range:
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • Surface area:
  • 160 m²/g
  • 160 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L7
  • L7