ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Generix® Phenyl-Hexyl & Generix® SIL, Analytical HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Generix® Phenyl-Hexyl & Generix® SIL, Analytical HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
Avantor® ACE® Generix® Phenyl-Hexyl & Generix® SIL, Analytical HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • GEN-3SIL-1004
  • GEN-3SIL-7504
  • GEN-3SIL-0503
  • GEN3SIL0502/3
  • GEN-3SIL-1502
  • GEN-3SIL-1202
  • GEN-3SIL-1002
  • GEN-3SIL-7502
  • GEN-3SIL-0502
  • GEN-3SIL-0504
  • GEN-PHEX-GD
  • GEN-3SIL-1503
  • GEN-PHEX-GD2
  • GEN3PHEX1546/3
  • GEN-3SIL-1203
  • GEN-3SIL-1003
  • GEN-3SIL-7503
  • GEN3PHEX0502/3
  • GEN-3SIL-1546
  • GEN-3SIL-1246
  • GEN-SIL-GD
  • GEN-3SIL-1046
  • GEN-SIL-GD2
  • GEN-3SIL-7546
  • GEN-3SIL-0546
  • GEN-3SIL-1504
  • GEN-3SIL-1204
  • GEN3SIL1546/3
  • GEN3SIL1046/3
  • GEN3PHEX1046/3
  • Description:
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • For 3,0 - 4,6 mm I-Ø columns
  • SIL
  • For 2,1 mm I-Ø columns
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • SIL
  • For 3,0 - 4,6 mm I-Ø columns
  • SIL
  • For 2,1 mm I-Ø columns
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L11
  • L3
  • L11
  • L11
  • L3
  • L3
  • L3
  • L11
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L11
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Guard holders and accessories
Product Information