ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, grade 202, Whatman™
undefined
Qualitative filter papers, grade 202, Whatman™
  • Catalog No:
  • WHAT5202-330
  • WHAT5202-200
  • WHAT5202-250
  • 515-2828
  • 515-2829
  • 515-2831
  • 515-2830
  • 515-2833
  • 515-2832
  • WHAT5202-400
  • 515-2834
  • Grade:
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • 202
  • Weight:
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • Thickness:
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • Particle retention:
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
  • 15 - 19 µm
Frequently Bought Together