ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Showa S-TEX 581
 :  Showa
undefined
Cut resistant gloves, Showa S-TEX 581
 :  Showa
  • Catalog No:
  • 112-6014
  • 112-6015
  • 112-6016
  • 112-6012
  • 112-6013
  • Model:
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Liner material:
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
Frequently Bought Together