ContactUsLinkComponent
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, Diphenyl
 :  Agilent
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, Diphenyl
 :  Agilent
  • Catalog No:
  • HEWL793775-944
  • HEWL799975-944
  • HEWL799775-944
  • HEWL797775-944
  • HEWL795975-944
  • HEWL795775-944
  • HEWL793975-944
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Temperature limit:
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
Frequently Bought Together