ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSHELL® RP 18
HPLC columns, NUCLEOSHELL® RP 18
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
HPLC columns, NUCLEOSHELL® RP 18
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA763134.46
  • MANA763134.40
  • MANA763134.20
  • MANA763156.40
  • MANA763156.30
  • MANA763156.46
  • MANA763154.40
  • MANA763154.30
  • MANA763156.20
  • MANA763154.46
  • MANA763152.40
  • MANA763154.20
  • MANA763152.46
  • MANA763138.20
  • MANA763138.30
  • MANA763136.20
  • MANA763136.46
  • MANA763136.40
  • MANA763132.40
  • MANA763152.30
  • MANA763152.20
  • MANA763132.46
  • MANA763158.30
  • MANA763158.20
  • MANA763136.30
  • MANA763132.30
  • MANA763134.30
  • MANA763132.20
  • MANA763157.30
  • MANA763157.20
  • MANA763157.46
  • MANA763157.40
  • Carbon load:
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 7,8% (2,7 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • 6,1% (5 µm)
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1