Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillin
Vanillin
 :   Merck
Vanillin
 :  Merck
Vanillin
Vanillin
 :  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  •  :121-33-5
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00006942
  •  :152.15 g/mol
  •  :13,09998
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :∼82 °C
  •  :1.056 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  •  :153 °C
  •  :Ambient
  •  :204-465-2
Product Family Options
  • Pack type
    Pk
  • Glass bottle for solids
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 266,00 €
    266,00 €
    1 * 100 g
       266,00 €
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 kg
       1 650,00 €
  • 5 kg
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 9 180,00 €
    9 180,00 €
    1 * 5 kg
       9 180,00 €