Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper
1
  SIALIRMM522C
 :   Merck
Copper
  SIALIRMM522C
 :  Merck
 :  7440-50-8
Copper
1
 :  7440-50-8
331,00 €
1 * 1 items
  •  :7440-50-8
  •  :Cu
  •  :MFCD00010965
  •  :63.55 g/mol
  •  :13,02545
  •  :2595 °C (1013 hPa)
  •  :1083 °C
  •  :8.94 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-159-6
  • Pk:
    1