ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C8
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C8
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C8
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL821725-923
  • HEWL820750-923
  • HEWL823750-923
  • HEWL689975-306
  • HEWL683775-906
  • HEWL689975-906
  • HEWL683975-306
  • HEWL685975-906
  • HEWL689775-906
  • HEWL683975-906
  • HEWL685975-306
  • HEWL685775-906
  • Carbon load:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7