ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters with binder, grade GF 6, Whatman™
Glass microfibre filters with binder, grade GF 6, Whatman™
Certificates
undefined
Glass microfibre filters with binder, grade GF 6, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-9102
  • 515-9103
  • 513-5000
  • 515-9105
  • 515-9106
  • 515-9107
  • 515-0085
  • 515-9111
  • 515-9108
  • 515-9115
  • 515-9114
  • 515-9113
  • 513-0068
  • Grade:
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • GF 6
  • Weight:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Thickness:
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • Airflow rate:
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • 40 s/100 ml/1,56 cm²
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C