ContactUsLinkComponent
Preparative HPLC columns, Ultra IBD
Preparative HPLC columns, Ultra IBD
Supplier:  Restek
Certificates
undefined
Preparative HPLC columns, Ultra IBD
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST9175558
  • REST9175557
  • REST9175579
  • REST9175519
  • REST9175578
  • REST9175577
  • REST9175518
  • REST9175517
  • REST9175569
  • REST9175568
  • REST9175567
  • REST9175559
  • Carbon load:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • Endcapped:
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • pH range:
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68