ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade GF/A, Whatman™
Glass microfibre filters without binder, grade GF/A, Whatman™
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade GF/A, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 513-5258
  • 513-5259
  • 513-5212
  • 513-5260
  • 513-5261
  • 513-0106
  • 513-5257
  • 513-5201
  • 513-5207
  • 513-5200
  • 513-5208
  • 513-5202
  • 513-5210
  • 513-5203
  • 513-5209
  • 516-2108
  • 513-5211
  • 516-2112
  • 513-5204
  • 513-5206
  • 513-5205
  • Grade:
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • Weight:
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • Thickness:
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • Particle retention:
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • Filtration speed:
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • 62 s (Herzberg)
  • Airflow rate:
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C