ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 100/N
 :  Sartorius
undefined
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 100/N
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • SARTFT-4-328-320
  • SARTFT-4-328-270
  • SARTFT-2-328580580
  • SARTFT-3-328-185
  • SARTFT-3-328-220
  • SARTFT-3-328-150
  • SARTFT-3-328-125
  • SARTFT-3-328-055
  • SARTFT-3-328-320
  • SARTFT-4-328-240
  • Grade:
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • 100/N
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Particle retention:
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • 6 - 8 µm
  • Filtration speed:
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • Wet burst strength:
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
  • 80 kPa
Frequently Bought Together