ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 w
 :  Sartorius
undefined
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 w
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • SARTFT-3-308-270
  • SARTFT-3-308-320
  • SARTFT-3-308-240
  • SARTFT-3-308-185
  • SARTFT-3-308-090
  • SARTFT-3-308-070
  • SARTFT-3-308-055
  • SARTFT-3-308-150
  • SARTFT-3-308-125
  • SARTFT-3-308-110
  • SARTFT-4-308-150
  • SARTFT-4-308-125
  • SARTFT-4-308-110
  • SARTFT-4-308-320
  • SARTFT-4-308-270
  • SARTFT-4-308-240
  • SARTFT-4-308-185
  • 515-1620
  • Grade:
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • 3 w
  • Weight:
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • Thickness:
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • Particle retention:
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • 9 - 13 µm
  • Filtration speed:
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • Wet burst strength:
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
  • 15 kPa
Frequently Bought Together