ContactUsLinkComponent
Ultrapure water systems, Barnstead™ Smart2Pure™
undefined
Ultrapure water systems, Barnstead™ Smart2Pure™
  • Catalog No:
  • 171-0993
  • 171-0994
  • 171-1029
  • 171-1295
  • 171-1033
  • 171-1035
  • 171-1028
  • 171-1034
  • 171-0995
  • Model:
  • Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF
  • Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF
  • Smart2Pure™ 12 UV
  • Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF
  • Smart2Pure™ 3 UV/UF
  • Smart2Pure™ 12 UV/UF
  • Smart2Pure™ 6 UV
  • Smart2Pure™ 6 UV/UF
  • Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF
  • Flow rate:
  • 1,0 l/min
  • 1,0 l/min
  • 1,0 l/min
  • 1,0 l/min
  • 0,6 l/min
  • 0,6 l/min
  • 0,6 l/min
  • 0,6 l/min
  • 1,0 l/min
  • Conductivity:
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • Type 1: 0,055 µS/cm
    Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm
  • TOC content:
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • Resistivity at +25 °C:
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 1 - 10 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 1 - 10 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 10 - 15 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 1 - 10 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 10 - 15 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 10 - 15 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 10 - 15 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 10 - 15 MΩ/cm
  • Type 1: 18,2 MΩ/cm
    Type 2: 1 - 10 MΩ/cm
  • Bacteria:
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <1 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <1 CFU/ml
  • <1 CFU/ml
  • <1 CFU/ml
  • <1 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • Particles:
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • Endotoxin:
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • 0,005 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • 0,005 EU/ml
  • 0,005 EU/ml
  • 0,005 EU/ml
  • 0,005 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • Power consumption:
  • 0,12 kW
  • 0,12 kW
  • 0,06 kW
  • 0,12 kW
  • 0,06 kW
  • 0,06 kW
  • 0,06 kW
  • 0,06 kW
  • 0,12 kW
  • W×D×H:
  • 305×300×545 mm
  • 305×300×545 mm
  • 305×400×545 mm
  • 305×300×545 mm
  • 305×400×545 mm
  • 305×400×545 mm
  • 305×400×545 mm
  • 305×400×545 mm
  • 305×300×545 mm
  • Weight:
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 22 kg
  • 28 kg
  • 22 kg
  • 22 kg
  • 22 kg
  • 22 kg
  • 28 kg
Frequently Bought Together