ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meters, handheld, U-50 series
 :  HORIBA
undefined
Multi-parameter meters, handheld, U-50 series
 :  HORIBA
  • Catalog No:
  • 665-0332
  • 665-0333
  • 665-0393
  • 665-0338
  • 665-0325
  • 665-0343
  • 665-0326
  • 665-0339
  • 665-0327
  • 665-0337
  • 665-0334
  • 665-0335
  • 665-0336
  • 665-0342
  • 665-0330
  • 665-0340
  • 665-0328
  • 665-0341
  • 665-0331
  • 665-0329
  • Model:
  • U-53G
  • U-53
  • U-52G
  • U-54
  • U-53G
  • U-54G
  • U-52G
  • U-54
  • U-52G
  • U-51
  • U-53
  • U-53
  • U-51
  • U-54G
  • U-52
  • U-54
  • U-52
  • U-54G
  • U-53G
  • U-52
  • pH range:
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • pH resolution:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • pH accuracy:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • pH calibration:
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • 2-point
  • mV range:
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • mV resolution:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • mV accuracy:
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • Conductivity range:
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • Conductivity resolution:
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • Conductivity accuracy:
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • ±1% F.S. (median of 2-point calibration)
  • Salinity range:
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • Salinity resolution:
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • Salinity accuracy:
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • TDS range:
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • TDS resolution:
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • TDS accuracy:
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • TDS conversion factor:
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • DO concentration:
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • DO concentration resolution:
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • DO accuracy:
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • Temperature range:
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • Temperature compensation:
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Turbidity measurement principle:
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • LED light source and 90° scattering method
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • LED light source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • LED light source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • -
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • -
  • LED light source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • LED light source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • LED light source and 90° scattering method
  • Tungsten lamp source and 90° scattering method
  • LED light source and 30° scattering method
  • Turbidity range:
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • -
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • -
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • Turbidity resolution:
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • -
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • -
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • Turbidity accuracy:
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • -
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • -
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • ±0,5 (0 - 10 NTU); 3% of readout or 1 NTU, whichever is greater (10 - 1000 NTU)
  • ±5% of readout or 1 NTU, whichever is greater
  • Display:
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • 320×240 mm liquid crystal display with backlight (black and white)
  • Power supply:
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • 4× C batteries (battery life: ~500 measurements)
  • 4× C batteries (battery life: ~70 h without backlight)
  • Data logging capacity:
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • Outputs:
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • W×D×H:
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • Weight:
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
  • 0,8 kg (without probe)
pH and ORP Sensors
Frequently Bought Together