ContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, SONOREX SUPER
undefined
Ultrasonic baths, SONOREX SUPER
  • Catalog No:
  • 142-1401
  • 510-7120
  • 142-1220
  • 142-1399
  • 142-1400
  • 142-1265
  • 142-1130
  • 142-1266
  • 142-1280
  • 142-1210
  • 142-1260
  • 142-1250
  • 142-1112
  • BAND661
  • 142-1120
  • BAND3066
  • BAND319
  • 142-1235
  • 142-1236
  • 142-1100
  • 142-1110
  • 142-1240
  • 142-1402
  • Model:
  • RK 514
  • RK 106
  • RK 103 H
  • RK 510
  • RK 512 H
  • RK 1028
  • RK 100 H
  • RK 1028 H
  • RK 1050
  • RK 102 H
  • RK 514 BH
  • RK 510 H
  • RK 31
  • RK 1028 C
  • RK 100
  • RK 255
  • RK 1040
  • RK 156
  • RK 156 BH
  • RK 52
  • RK 52 H
  • RK 255 H
  • RK 514 H
  • Capacity:
  • 13,5 L
  • 5,6 L
  • 4,0 L
  • 9,7 L
  • 13,0 L
  • 28,0 L
  • 3,0 L
  • 28,0 L
  • 58,0 L
  • 3,0 L
  • 18,7 L
  • 9,7 L
  • 0,9 L
  • 45,0 L
  • 3,0 L
  • 5,5 L
  • 39,5 L
  • 6,0 L
  • 9,0 L
  • 1,8 L
  • 1,8 L
  • 5,5 L
  • 13,5 L
  • Frequency:
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • Heating power:
  • -
  • -
  • 200 W
  • -
  • 400 W
  • -
  • 140 W
  • 1300 W
  • -
  • 140 W
  • 600 W
  • 400 W
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 600 W
  • -
  • 140 W
  • 280 W
  • 600 W
  • Max. output power:
  • 860 W
  • 480 W
  • 560 W
  • 640 W
  • 860 W
  • 1200 W
  • 320 W
  • 1200 W
  • 2400 W
  • 480 W
  • 860 W
  • 640 W
  • 240 W
  • 2000 W
  • 320 W
  • 640 W
  • 1200 W
  • 640 W
  • 860 W
  • 240 W
  • 240 W
  • 640 W
  • 860 W
  • Tank dimensions Ø×H:
  • 240×130 mm
  • 500×195 mm
  • Tank W×D×H:
  • 325×300×150 mm
  • 240×140×150 mm
  • 300×240×150 mm
  • 300×240×200 mm
  • 500×300×200 mm
  • 240×140×100 mm
  • 500×300×200 mm
  • 600×500×200 mm
  • 240×140×100 mm
  • 325×300×200 mm
  • 300×240×150 mm
  • 190×85×60 mm
  • 500×300×300 mm
  • 240×140×100 mm
  • 300×150×150 mm
  • 500×140×100 mm
  • 500×140×150 mm
  • 150×140×100 mm
  • 150×140×100 mm
  • 300×150×150 mm
  • 325×300×150 mm
  • W×D×H:
  • 355×325×305 mm
  • 260×160×310 mm
  • 325×265×305 mm
  • 325×265×350 mm
  • 535×325×400 mm
  • 260×160×250 mm
  • 535×325×400 mm
  • 655×535×425 mm
  • 260×160×250 mm
  • 355×325×385 mm
  • 325×265×305 mm
  • 205×100×170 mm
  • 540×340×500 mm
  • 260×160×250 mm
  • 325×175×295 mm
  • 530×165×245 mm
  • 530×165×300 mm
  • 175×165×225 mm
  • 175×165×225 mm
  • 325×175×295 mm
  • 355×325×305 mm
  • Ø×H:
  • 265×270 mm
  • 540×500 mm
  • Weight:
  • 8,2 kg
  • 5,5 kg
  • 4,3 kg
  • 7,0 kg
  • 8,0 kg
  • 14,3 kg
  • 3,6 kg
  • 14,7 kg
  • 31,0 kg
  • 4,3 kg
  • 9,8 kg
  • 7,6 kg
  • 1,8 kg
  • 24,6 kg
  • 3,4 kg
  • 5,2 kg
  • 20,5 kg
  • 6,1 kg
  • 7,3 kg
  • 2,6 kg
  • 2,9 kg
  • 5,3 kg
  • 8,8 kg
Frequently Bought Together