ContactUsLinkComponent
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Multimode columns, HiTrap™ Capto™ adhere
Supplier:  Cytiva
Specifications
  • Catalog No:
  • 29-4004-56
  • 28-4058-46
  • 28-4058-44
  • Max. pressure:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • pH range:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Storage:
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol