ContactUsLinkComponent
CHROMABOND® SiOH SPE Columns
undefined
CHROMABOND® SiOH SPE Columns
  • Catalog No:
  • MANA730073.250
  • MANA731830
  • 705-1117
  • MANA730406
  • MANA730075.250
  • MANA730072
  • MANA730071ASP
  • MANA730214G
  • MANA730075ASP
  • MANA730473
  • 705-1118
  • MANA730073G
  • MANA738071.100M
  • MANA730071
  • MANA730070G
  • MANA730107G
  • MANA730107
  • MANA730070
  • MANA730217
  • MANA730075G
  • MANA730073MPS
  • MANA730214
  • MANA730107.250
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Frequently Bought Together