ContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® Alox
undefined
SPE columns, CHROMABOND® Alox
  • Catalog No:
  • MANA738252.100M
  • MANA731845
  • MANA732091
  • MANA731844
  • MANA730139G
  • MANA730139
  • MANA730453
  • MANA730017
  • MANA730250
  • MANA730467
  • MANA730020
  • MANA730446
  • Description:
  • Alox N
  • Alox N
  • Alox N
  • Alox N
  • Alox N
  • Alox A
  • Alox A
  • Alox N
  • Alox B
  • Alox B
  • Alox N
  • pH range:
  • 7 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • 4 ±0,5
  • 4 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • 9,5 ±0,5
  • 9,5 ±0,5
  • 7 ±0,5
  • Surface area:
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
  • 150 m²/g
Frequently Bought Together