ContactUsLinkComponent
CHROMABOND® C18 SPE Columns
CHROMABOND® C18 SPE Columns
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
CHROMABOND® C18 SPE Columns
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA730004
  • MANA730005
  • MANA731803
  • MANA731802
  • MANA730028
  • MANA731801
  • MANA730001
  • MANA730003
  • MANA730004.250
  • MANA738001.100M
  • MANA730130
  • MANA730400
  • MANA730261
  • MANA730005.250
  • MANA730003.250
  • Carbon load:
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • 14%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g