Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Kalibriergas CO2/O2/CH4/CO/H2S, 2AL Aluflasche, 34 Liter, nicht wiederbefüllbar CO2: 1,0 % O2: 18,0 % CH4: 2,2 % CO: 100 ppm H2S: 25 ppm Trägergas Stickstoff (N2) ***** Identes Nachfolgeprodukt des aufgelassenen Artikels CALG2A-5N12-C4 1 * 1 ST
Catalog # CALGC022289
Supplier:  CALGAZ
Kalibriergas CO2/O2/CH4/CO/H2S, 2AL Aluflasche, 34 Liter, nicht wiederbefüllbar CO2: 1,0 % O2: 18,0 % CH4: 2,2 % CO: 100 ppm H2S: 25 ppm Trägergas Stickstoff (N2) ***** Identes Nachfolgeprodukt des aufgelassenen Artikels CALG2A-5N12-C4 1 * 1 ST
Catalog # CALGC022289
Supplier:  CALGAZ
Frequently Bought Together