Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
oder 8 HDWP oder 4 DWP / RVC 2-33 CDplus Für RVC 2-33 CDplus Ausschwingender Arbeitskopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, mit 4 Trägern (zwei Ebenen) für je 3 Mikrotiterplatten (insgesamt 12 Mikrotiterplatten 86 x 128 x 16 mm) oder je zwei Assayplat 1 * 1 ST
Catalog # CHRS124567
Supplier:  CHRIST MARTIN
oder 8 HDWP oder 4 DWP / RVC 2-33 CDplus Für RVC 2-33 CDplus Ausschwingender Arbeitskopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, mit 4 Trägern (zwei Ebenen) für je 3 Mikrotiterplatten (insgesamt 12 Mikrotiterplatten 86 x 128 x 16 mm) oder je zwei Assayplat 1 * 1 ST
Catalog # CHRS124567
Supplier:  CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together