Patrone DIA 1500 Inhalt: Mischbettharz Kapazität: 1,50 m bei 10° GSG Harzvolumen (l): 13 Rohrverbindung Ein- und Ausgang: R 3/4“ Druckfest bis (bar): 10 Höhe (mm): 410 Durchmesser (mm): 240 Gewicht (kg): 14 Max. Wassertemperatur(°C): 40 Material: VA 1 * 1 ST
Catalog # SGWA100019
Supplier: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together