Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Kalibriergas 50 % UEG (2,2 % Methan / CH4), 18 % O2 / Rest N2 Aluminiumzylinder, 34 Liter, nicht wiederbefüllbar Zylindergröße 2AL ***** ersetzt die aufgelassene Artikelnummer CALG2A-2N40-C4 1 * 1 ST
Catalog # CALGC008318
Supplier:  CALGAZ
Kalibriergas 50 % UEG (2,2 % Methan / CH4), 18 % O2 / Rest N2 Aluminiumzylinder, 34 Liter, nicht wiederbefüllbar Zylindergröße 2AL ***** ersetzt die aufgelassene Artikelnummer CALG2A-2N40-C4 1 * 1 ST
Catalog # CALGC008318
Supplier:  CALGAZ
Frequently Bought Together