Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Justiergaszylinder C012017 25 ppm H2S 100 ppm CO 0,5 % CO2 2,2 % CH4 18 % O2 Rest N2 Aluminiumzylinder 8AL, 58 Liter nicht wiederbefüllbar 1 * 1 ST
Catalog # CALGC012017
Supplier:  CALGAZ
Justiergaszylinder C012017 25 ppm H2S 100 ppm CO 0,5 % CO2 2,2 % CH4 18 % O2 Rest N2 Aluminiumzylinder 8AL, 58 Liter nicht wiederbefüllbar 1 * 1 ST
Catalog # CALGC012017
Supplier:  CALGAZ
Frequently Bought Together